Drukuj
VWR® Advanced Płyty grzejne
Dostawca: VWR
VWR®
444-0587EA 2700 PLN
444-0579 VWRU97042-660 444-0576 444-0587 444-0586 444-0575 444-0589 444-0578 444-0577 444-0588 444-0583 444-0582 444-0585 VWRU97042-624 444-0584 444-0590 444-0581 444-0592 444-0591 444-0580
VWR® Advanced Płyty grzejne
Urządzenia grzewcze Płyty grzejne
VWR® Advanced hotplates deliver accurate and repeatable results. Units are microprocessor controlled and have an easy to read LED display for set point temperature. The control panel features easy to use controls which allow users to dial in temperature adjustments. Rear housing features an off-centred, integral support rod holder with locking knob to accept the optional support rod and clamp kit. The low profile design takes up less space and fits into fume hoods. A spill resistant housing channels fluids away from internal components.
  • Excellent temperature uniformity
  • Microprocessor controlled with built-in memory allowing recall of last set temperature (even if unit has been turned off)
  • Cool touch, chemically resistant housing
  • LED display for temperature
  • Choice of models with ceramic or aluminium top plates
Płyty posiadają symbol ostrzegawczy „hot”, który świecąc się powiadamia o wysokiej temperaturze płyty grzejnej. System zabezpieczenia przed przegrzaniem nie pozwala na przekroczenie zadanych przez użytkownika parametrów temperaturowych. Płyty ceramiczne są odporne chemicznie i łatwe w czyszczeniu. Płyty aluminiowe natomiast są odporne na uszkodzenia mechaniczne i zapewniają równomierną powierzchnię ogrzewania.
Informacje do zamówienia: Opcjonalnie dost?pny statyw o d?. pr?ta 457 mm (stal nierdzewna), uchwyt na termometr/czujnik temperaturowy wraz z klamr? obrotow? i ??cznikiem.
Uwaga: * RT= Ambient.