Drukuj
Kolby wirówkowe ze skośnymi powierzchniami bocznymi, Corning®, Corning
Dostawca: Corning
Corning®
734-1917EA 19900 PLN
734-1917 734-1916 734-1915 734-1914 734-1909 734-1919 734-1908 734-1907 734-1918 734-1920 734-1913 734-1912 734-1911 734-1910
Kolby wirówkowe ze skośnymi powierzchniami bocznymi, Corning®, Corning
Kolby Butelki do hodowli typu spinner
Szkło borokrzemowe, z bocznymi ramionami, niesterylne.
  • Przegrody poprawiają napowietrzanie i mieszanie zawartości kolby
  • Konstrukcja wirnika zapewnia optymalne mieszanie
  • W komplecie z wirnikiem i nakrętkami
  • Konstrukcja ramienia bocznego umożliwia łatwy dostęp do pipet o pojemności 25 i 50 ml