Drukuj
VWR® Maseczki higieniczne, 2-warstwowe z włókniny PP
Dostawca: VWR
VWR®
113-0713EA 14 PLN
113-0713 113-0715
VWR® Maseczki higieniczne, 2-warstwowe z włókniny PP
Maski Maski higieniczne
This face mask, with nose bridge, is made from two ply, non woven PP.
  • Bez Lateksu
  • Dostępne z gumkami na uszy lub wiązane
  • Tylko do zastosowań w przemyśle i pracy w cleanroomie, nie stosować w ochronie przed COVID-19
  • Produkt nie jest wyrobem medycznym w świetle Regulacji (EU) 2017/745 / Directive 93/42/EEC
  • Produkt nie jest Środkiem Ochrony Indywidualnej (PPE) w świetle Regulacji (EU) 2016/425
Gęstość: 20 g/m² (warstwa zewnętrzna) 25 g/m² (warstwa wewnętrzna).