Drukuj
Pipety jednokanałowe, elektroniczne, Xplorer®, Eppendorf (ogólny produkt laboratoryjny)
Dostawca: Eppendorf
Xplorer®
613-1400EA 3900 PLN
613-1400 613-1407 613-1409 613-1408 613-6982 613-6981 613-6980 613-1399 613-1398
Pipety jednokanałowe, elektroniczne, Xplorer®, Eppendorf (ogólny produkt laboratoryjny)
Pipety Pipety i dozowniki seryjne
Eppendorf Xplorer® to prosta, precyzyjna pipeta elektroniczna zaprojektowana specjalnie z myślą o wysoce profesjonalnych wymaganiach.
  • PhysioCare Concept® offering ergonomic design, flexible hand position, reduced weight, clear colour display
  • Intuicyjna obsługa wielofunkcyjnym pokrętłem wyboru, menu w wielu językach, funkcji pomocy, łatwość w nakładaniu i wyrzucaniu końcówek
  • Wysoka powtarzalność wyników pomiarów
  • Łatwa obsługa
Designed and constructed for general laboratory and research applications in Life Science. Typical applications include: Food & beverages, forensic, cosmetics, agriculture, animal studies, chemical analytics, research applications at medical and academic facilities.
Informacje do zamówienia: W komplecie z ładowarką.