Drukuj
Pipety wielokanałowe, elektroniczne, Xplorer®, Eppendorf (ogólny produkt laboratoryjny)
Dostawca: Eppendorf
Xplorer®
613-2228EA 6760 PLN
613-2228 613-1427 613-1426 613-1418 613-1417 613-1419 613-1410 613-1420
Pipety wielokanałowe, elektroniczne, Xplorer®, Eppendorf (ogólny produkt laboratoryjny)
Pipety Pipety i dozowniki seryjne
Xplorer® to prosta, precyzyjna pipeta elektroniczna zaprojektowana specjalnie do wysoce profesjonalnych wymagań.
  • PhysioCare Concept® offering ergonomic design, flexible hand position, reduced weight, clear colour display
  • Intuicyjna obsługa wielofunkcyjnym pokrętłem wyboru, menu w wielu językach, funkcji pomocy, łatwość w nakładaniu i wyrzucaniu końcówek
  • Wysoka powtarzalność wyników pomiarów
  • Łatwa obsługa
Designed and constructed for general laboratory and research applications in Life Science. Typical applications include: Food and beverages, forensic, cosmetics, agriculture, animal studies, chemical analytics, research applications at medical and academic facilities.
Informacje do zamówienia: W komplecie z ładowarką.