Drukuj
Wyszukano: Artykuły papiernicze
22  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Formulated with coated paper, without magnesium silicate, b-paper 80 or 92 g is cut, cleaned and packed in a Class 100 (ISO 5) cleanroom.
Producent: VWR Collection
Opis: Karteczki do Cleanroomu przeznaczony jest do stosowania w środowiskach cleanroomu, gdzie zapobieganie zanieczyszczeniom chemicznym i cząsteczkowym jes...
Zrównoważone opakowanie
Producent: VWR Collection
Opis: Notebook paper.
Producent: CONTEC
Opis: CONTEXT™ cleanroom documentation products have been developed to provide cleanrooms with paper and notebooks that reduce the risk of contamination.
Wyprzedaż
Producent: Thermo Scientific
Opis: Toray carbon paper, TGP-H-60 can be used as a gas diffusion layer in fuel cell applications. It is also suitable for use as a catalyst backing layer.
Numer katalogowy: (SCOI285414989)
Producent: SI Analytics
Opis: Thermo-sensitive paper for AVS printers.
j.m.: 1 * 6 SZT
Producent: Texwipe
Opis: TexBond® is a cleanroom bond paper with exceptional contamination control characteristics needed in critical environments. It has been especially form...
Producent: Texwipe
Opis: Medium-weight cellulose paper saturated with synthetic latex substantially reduces particle generation associated with standard papers. These papers a...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (NALG6304-9811)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Te poliolefinowe kartki zginają się i zwijają w rulon bez pękania oraz pozostają elastyczne w niskich temperaturzch. Nie rozrywają się, nie rozciągają...
j.m.: 1 * 50 SZT
Numer katalogowy: (TEXWTX5800)
Producent: Texwipe
Opis: TexWrite® MP 10 is a 100% synthetic substrate provides extremely low levels of particle generation along with superior usability. It is designed to us...
j.m.: 1 * 500 SZT
Numer katalogowy: (818-0132)
Producent: Texwipe
Opis: TexWrite® 22, latex-saturated cellulose cleanroom documentation sheets without organic fillers.
j.m.: 1 * 2.500 SZT
Numer katalogowy: (PERCN5376819)
Producent: PerkinElmer
Opis: Alsiflex paper for TGA6, Pyris6 TGA, TGA4000, and STA6000 istruments.
j.m.: 1 * 5 SZT
Numer katalogowy: (ORIO55PR45)
Producent: Thermo Orion
Opis: Thermal printer paper for use with pH3695-5/-7 or 55PR40/49 printers.
j.m.: 1 * 5 SZT
Numer katalogowy: (ICNA07MC1030)
Producent: MP Biomedicals
Opis: Thermal paper roll, SafTest, for Microchem I printer, 57,15 mm × 24,4 m, SafTest, Drukarnia
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Nitritex
Opis: Papier o gładkiej powierzchni, zapakowany w cleanroom klasy 10, ISO 4/10, indywidualnie oznaczone numerem LOT.
Producent: Agilent
Opis: Thermal Z-fold paper, black print, 8,5×11", for Agilent 338X/5830/3370
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom