Drukuj
Wyszukano: Markery, długopisy i grawery
47  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Idealny do pisania na torbach na próbki oraz szkle.
Producent: VWR Collection
Opis: These versatile laboratory markers are designed to write on wet or dry surfaces, and are suitable for industrial, biomedical and educational laborator...
Numer katalogowy: (631-1136)
Producent: VWR Collection
Opis: The ultra-fine tip of this permanent marker, and the contrasting black colour, allow clearly legible writing. Writes on glass, plastic and paper.
j.m.: 1 * 12 SZT
Producent: OUTILS RUBIS SA
Opis: Diamond pen, bent tip, Aplikacja: Szkło
Producent: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Opis: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Wyprzedaż
Producent: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Opis: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (BRDY335091)
Producent: Brady
Opis: These labelling pens use a quick drying ink.
j.m.: 1 * 5 SZT
Numer katalogowy: (HECH41182010)
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Diamond pen, Aplikacja: Szkło
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Przeznaczony do oznaczania kriomateriałów takich jak kriopróbówki, kriopudełka i krionalepki, jeden zestaw zawiera po jednym z pisaków w kolorze: czar...
Numer katalogowy: (SIMPM795-1)
Producent: Simport Scientific
Opis: The microscope diamond slide writer is compatible with a wide variety of slide labellers.
j.m.: 1 * 6 SZT
Numer katalogowy: (BRDY110594)
Producent: Brady
Opis: These marker pens are erasable.
j.m.: 1 * 4 SZT
Producent: MICRONOVA
Opis: Micronova cleanroom pens feature low sodium, indelible ink and a special low particulate barrel to limit particle generation. Cleanroom irradiated Sha...
Producent: MICRONOVA
Opis: The industry standard, original pen style, fine point, permanent marker.
Producent: MICRONOVA
Opis: A permanent marker that gives the thinnest permanent line at 0,3 mm.
Producent: MICRONOVA
Opis: LabMarkers feature permanent ink that marks on cold or wet surfaces, plastic bags or disposable labware. Marks will not smear on reusable glass, metal...
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Diamond tip in metal holder.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom