Cienkie oburęczne rękawice odpowiednie do zastosowań w przetwórstwie spożywczym oraz ogólnych zastosowań laboratoryjnych w obszarach niestwarzających zagrożenia.
- Niesterylne, bezpudrowe, teksturowane opuszki
- Bardzo cienkie: dzięki doskonałej elastyczności zapewniają komfort noszenia
- Nie zawierają ftalanów/zmiękczaczy ani alergennych białek lateksu; szczególnie przyjazne dla skóry dla użytkowników z alergią na lateks
- Zawijany mankiet dla łatwiejszego zakładania
- Cienkie, z teksturowanymi opuszkami dla doskonałej chwytności
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (KTP), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 1.5
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Uwaga: * Grubość jest mierzona jednokrotnie, wartości minimalne.