Drukuj
VWR® Visiscope® IT406 FL Trójokularowy mikroskop fluorescencyjny, odwrócony
Dostawca: VWR
VWR®
630-3256EA 64660 PLN
630-3256 630-3255 630-3254
VWR® Visiscope® IT406 FL Trójokularowy mikroskop fluorescencyjny, odwrócony
Mikroskopy
Rutynowe odwrócone mikroskopy fluorescencyjne do obserwacji w jasnym polu lub kontraście fazowym (opcjonalnie dla IT406 FL4 i IT406 FLD4 FLD) oraz obserwacji fluorescencyjnych z obiektywami IOS LWD W-Plan PH lub U-Plan F. Idealny do badań kultur tkankowych w laboratoriach klinicznych i biotechnologicznych.
  • Wysokowydajne oświetlenie LED z kontrolą jasności
  • Wymienne zestawy filtrów i kostek LED
  • Kondensor może zostać zdemontowany, aby zwiększyć odległość roboczą do 150 mm
  • Stały stolik próbki zapewniający niemęczącą pracę
  • Wkładka dwustopniowa (szklana i metalowa) z otworem na próbki o małych wymiarach
  • Zaplanuj obiektywy achromatyczne (IOS) z leczeniem przeciwgrzybiczym
Niezwykle wydajne iluminatory fluorescencyjne LED są połączone z odpowiednimi zestawami filtrów wzbudzenia do wizualizacji większości fluorochromów. Fluorescencja LED zapewnia niezrównaną wygodę eliminując czasy nagrzewania/schładzania oraz wszelkie niedogodności związane z wymianą i regulacją lampy. Światło przekazywane przez ekskluzywną diodę X-LED, aby zapewnić świetnie wyglądający, bogaty i wysokiej jakości widok próbki.
The LED fluorescence attachment is a revolutionary solution. It consists of an up to four-position selector for the use of four fluorescent illuminators, called LED fluorescence cubes. Each cube is composed of a filter set mounted on a filter block and a high power LED with emission corresponding to the filters installed. For various analysis a selection of nine LED fluorescence filter cubes are available.
Informacje do zamówienia: Supplied ready to use with eyepieces, objectives, multi-plug power supply and dust cover and without LED fluorescence cubes (IT406 FL2 BG is supplied with blue and green LED cube). The digital model IT406 FLD4 FLD is also supplied with wireless mouse and keyboard, as well as software.