Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Ze względu na konserwację systemu ceny niestandardowe i dostępność produktu nie będą widoczne od godziny 01:00 w sobotę do 00:30 w poniedziałek. Złożone zamówienia będą przetwarzane po zakończeniu konserwacji.
Zestawy roztowrów do elektroporacji, BTXpress™
Dostawca: BTX (GENETRONICS INC.)
BTXpress™
732-1285EA 2250 PLN InStock
732-1285 732-1284 732-1283 732-1282 732-1280
Zestawy roztowrów do elektroporacji, BTXpress™
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki do transformacji
The BTXpress™ is a single buffer solution, developed to quickly and efficiently deliver genes into mammalian cells that were previously considered “hard to transfect” by chemical and other non viral methods. Transfection using this high performance electroporation solution is equally effective in delivering DNA as well as siRNA into mammalian cells.
  • High efficiency transfection of cell lines and previously considered “hard to transfect” cells
  • Low toxicity resulting in improved cell viability
  • One buffer used in place of standard electroporation buffers for all mammalian cell types
  • Versatility of choosing electroporation optimisation settings for the highest transfection efficiency with BTX instruments
  • Increased numbers of tranfections per kit providing better value
As a universal solution the BTXpress™ electroporation reagent can be used with electroporation generators, including Amaxa™ Nucleofector®.
Informacja o dostawie: BTXpress™ high performance electroporation solution is supplied either as a kit, which includes the BTX Plus cuvettes with transfer pipettes, or as a buffer alone.
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość