Woda, PESTINORM® for headspace gas chromatography
Dostawca: VWR Chemicals
88251.290EA
148
PLN
88251.290
Woda, PESTINORM® for headspace gas chromatography
Woda
Formuła:
H₂O MW: 18,02 g/mol Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 0 °C Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011332 Numer CAS: 7732-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2 Klasyfikacja Merck : 12,10175 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless liquid |
Color (APHA, Pt-Co) | max. 5 |
Acidity (as Acetic acid) | max. 0.0005 % |
Alkalinity (as Ammonia) | max. 0.0001 % |
GC-HS (Each class 1 solvent) | max. 1 ug/g |
GC-HS (Each class 2 solvent) | max. 10 ug/g |
GC-HS (Each class 3 solvent) | max. 50 ug/g |
Headspace test for O.V.I's | Complying |
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3 according to Ph Eur and USP. |
|
Formic acid, acetic acid, N,N-dimethylacetamide, N,N-dimethylformamide and dimethyl sulfoxide are not detected |