Drukuj
Wodorotlenek potasu 10% (w/v) roztwór wodny, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
Management of Change (MOC) category = N
MACRH320-01EA 0 PLN
MACRH320-05 MACRH320-01
Wodorotlenek potasu 10% (w/v) roztwór wodny, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56,11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (KOH)(g/100 mL) 9.5 - 10.5
Identification Passes Test