Drukuj
Wyszukano: Pojemniki na próbki
141  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"141"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: PP.
Producent: VWR Collection
Opis: PP, przezroczyste, z zakrętką z LDPE.
Producent: VWR Collection
Opis: PP, prześwitujące.
Producent: VWR Collection
Opis: Pojemniki Q Path® (PP) z odpowiednimi nasadkami (PE) do bezpiecznego transportu sond biopsyjnych.
Producent: VWR Collection
Opis: PP, prześwitujące.
Numer katalogowy: (720-1987)
Producent: VWR Collection
Opis: Container for transport of biological samples.
j.m.: 1 * 120 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: PP, translucent.
Producent: Kautex
Opis: PVC, square, transparent or brown transparent colours.
Producent: KARTELL
Opis: LDPE, półprzeźroczyste.
Producent: KINEMATICA
Opis: Dispersing vessel, cloverleaf-like, with screwcap and sealing, Szkło borokrzemowe, Pojemność: 500 ml, Ø zewn.: 80 mm, Wysokość: 200 mm, GS 40K
Producent: BOCHEM
Opis: Made of 18/10 stainless steel.
Producent: Kautex
Opis: PVC, transparant of transparant bruin, zonder schroefdop.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: PS clear, with PE screw cap.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Polystyrene clear, with metal screw cap.
Producent: KARTELL
Opis: PP, półprzeźroczyste lub PS, transparętne z pokrywą z PE.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: PP translucent or PS clear, with PE screw cap.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 141
no targeter for Bottom