Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Film, Amersham Hyperfilm™ ECL™
Dostawca: GE Healthcare - Life Sciences
Amersham Hyperfilm™ ECL™
28-9068-35EA 918 PLN InStock
28-9068-35 28-9068-37 28-9068-38 28-9068-39 28-9068-36
Film, Amersham Hyperfilm™ ECL™
Filmy do autoradiografii Filmy
Amersham Hyperfilm™ ECL™ is constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an anti-scratch layer. The anti-scratch coating reduces the risk of visible artifacts (e.g. plastic wrap marks) and the clear colourless base results in easy reading of images without compromising on sensitivity.
  • High sensitivity for low concentration of nucleic acid and protein targets
  • Optimised for use in all blue and green light chemiluminescence systems
  • Clear background for excellent contrast and improved band resolution
  • Publication-quality images
  • Easy to read and to use
Amersham Hyperfilm ECL is suitable for use with all blue and green light chemiluminescent systems and validated for use with Amersham ECL™ start, Amersham ECL™, Amersham ECL™ Prime, Amersham ECL™ Select and CDP-Star.
Improved detection of lower concentration targets can be achieved through longer exposure times without increasing the background. Hyperfilm™ ECL™ can be processed in automatic processors or manually using most common film developers and fixers.
Sposób pakowania: Packs contain 50 or 100 films, supplied in silver plastic coated bags with black lining.
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość