Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Kasety do autoradiografii, Amersham Hypercassette™
Dostawca: GE Healthcare - Life Sciences
Amersham Hypercassette™
RPN11649EA 1480 PLN InStock
RPN11649 RPN11642 RPN11648 RPN11643 RPN11650 RPN11647
Kasety do autoradiografii, Amersham Hypercassette™
Filmy do autoradiografii Kasety
  • Maximum contact between film and sample
  • Non-porous pad gives a wipe clean surface, ensuring minimum contamination
Amersham Hypercassette autoradiography cassettes are constructed from strong aluminium. Deep cassettes are 15 mm in depth, allowing them to accommodate thicker samples. Use a permanent marker to record details on the PC label, then wipe clean after use.
Informacje do zamówienia: Other sizes available on request. Please enquire for further information.
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość