Poland
Złóż zamówienie
Titratory, Titronic® 500 i TitroLine® 7000, SI Analytics
undefined
Titratory, Titronic® 500 i TitroLine® 7000, SI Analytics
  • Catalog No:
  • 661-0114
  • 661-0115
  • 661-0116
  • 661-0117
  • SCOI285220170
  • 661-0121
  • Typ:
  • TitroLine® 7000
  • TitroLine® 7000
  • TitroLine® 7000
  • Titronic® 500
  • TitroLine® 7000
  • Titronic® 500
  • Wyświetlacz:
  • High contrast TFT
  • High contrast TFT
  • High contrast TFT
  • High contrast TFT
  • High contrast TFT
  • High contrast TFT
  • Objętość dozowania:
  • 10 / 20 / 50 ml
  • 10 / 20 / 50 ml
  • 10 / 20 / 50 ml
  • 10 / 20 / 50 ml
  • 20 ml
  • Pamięć wartości pomiarowych i kalibracji:
  • 50
  • 50
  • 50
  • 5
  • 50
  • 5
  • Funkcje:
  • pH/mV measuring input with reference input;
    titration to mV and pH endpoint;
    dynamic and linear titration to equivalence point (EQ), mV and pH;
    dead-stop titration;
    pH-stat titration;
    ideal for non aqueous titration
  • pH/mV measuring input with reference input;
    titration to mV and pH endpoint;
    dynamic and linear titration to equivalence point (EQ), mV and pH;
    dead-stop titration;
    pH-stat titration;
    ideal for non aqueous titration
  • pH/mV measuring input with reference input;
    titration to mV and pH endpoint;
    dynamic and linear titration to equivalence point (EQ), mV and pH;
    dead-stop titration;
    pH-stat titration;
    ideal for non aqueous titration
  • Preparation of solvents (manual or automatic with connected balance)
  • pH/mV measuring input with reference input;
    titration to mV and pH endpoint;
    dynamic and linear titration to equivalence point (EQ), mV and pH;
    dead-stop titration;
    pH-stat titration;
    ideal for non aqueous titration
  • Preparation of solvents (manual or automatic with connected balance)
  • Wejście elektrody:
  • 2×4 mm socket
  • 2×4 mm socket
  • 2×4 mm socket
  • 2×4 mm socket
  • Przyłącza:
  • 3×USB, 2×RS232
  • 3×USB, 2×RS232
  • 3×USB, 2×RS232
  • 3×USB, 2×RS232
  • 3×USB, 2×RS232
  • 3×USB, 2×RS232
  • Wymiary - szer. x gł. x wys.:
  • 153×296×450 mm
  • 153×296×450 mm
  • 153×296×450 mm
  • 153×296×450 mm
  • 153×296×450 mm
  • 153×296×450 mm
  • Waga:
  • 3,5 kg
  • 3,5 kg
  • 3,5 kg
  • 3,5 kg
  • 3,5 kg
  • 3,5 kg
  •  
    Opis
    Ilość
  • 661-0117
    285220210
    Titronic® 500 with magnetic stirrer
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 15 820 zł
    15 820 zł
    1 * 1 SZT
       15 820 zł
    Accessories
    Specifications
    Typ
    Titronic® 500
    Environmentally Preferable
    Wyświetlacz
    High contrast TFT
    Objętość dozowania
    Pamięć wartości pomiarowych i kalibracji
    5
    Funkcje
    Preparation of solvents (manual or automatic with connected balance)
    Wejście elektrody
    Przyłącza
    3×USB, 2×RS232
    Wymiary - szer. x gł. x wys.
    153×296×450 mm
    Waga
    3,5 kg
  • 661-0121
    285220220
    Titronic® 500 with magnetic stirrer and 20 ml exchangeable unit
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 20 080 zł
    20 080 zł
    1 * 1 SZT
       20 080 zł
    Accessories
    Specifications
    Typ
    Titronic® 500
    Environmentally Preferable
    Wyświetlacz
    High contrast TFT
    Objętość dozowania
    20 ml
    Pamięć wartości pomiarowych i kalibracji
    5
    Funkcje
    Preparation of solvents (manual or automatic with connected balance)
    Wejście elektrody
    Przyłącza
    3×USB, 2×RS232
    Wymiary - szer. x gł. x wys.
    153×296×450 mm
    Waga
    3,5 kg
  • 661-0114
    285220140
    TitroLine® 7000 with magnetic stirrer and 10 ml exchangeable unit
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 34 250 zł
    34 250 zł
    1 * 1 SZT
       34 250 zł
    Accessories
    Specifications
    Typ
    TitroLine® 7000
    Environmentally Preferable
    Wyświetlacz
    High contrast TFT
    Objętość dozowania
    10 / 20 / 50 ml
    Pamięć wartości pomiarowych i kalibracji
    50
    Funkcje
    pH/mV measuring input with reference input;
    titration to mV and pH endpoint;
    dynamic and linear titration to equivalence point (EQ), mV and pH;
    dead-stop titration;
    pH-stat titration;
    ideal for non aqueous titration
    Wejście elektrody
    2×4 mm socket
    Przyłącza
    3×USB, 2×RS232
    Wymiary - szer. x gł. x wys.
    153×296×450 mm
    Waga
    3,5 kg
  • 661-0115
    285220150
    TitroLine® 7000 with magnetic stirrer and 20 ml exchangeable unit
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 34 250 zł
    34 250 zł
    1 * 1 SZT
       34 250 zł
    Accessories
    Specifications
    Typ
    TitroLine® 7000
    Environmentally Preferable
    Wyświetlacz
    High contrast TFT
    Objętość dozowania
    10 / 20 / 50 ml
    Pamięć wartości pomiarowych i kalibracji
    50
    Funkcje
    pH/mV measuring input with reference input;
    titration to mV and pH endpoint;
    dynamic and linear titration to equivalence point (EQ), mV and pH;
    dead-stop titration;
    pH-stat titration;
    ideal for non aqueous titration
    Wejście elektrody
    2×4 mm socket
    Przyłącza
    3×USB, 2×RS232
    Wymiary - szer. x gł. x wys.
    153×296×450 mm
    Waga
    3,5 kg
  • 661-0116
    285220160
    TitroLine® 7000 with magnetic stirrer and 50 ml exchangeable unit
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 34 250 zł
    34 250 zł
    1 * 1 SZT
       34 250 zł
    Accessories
    Specifications
    Typ
    TitroLine® 7000
    Environmentally Preferable
    Wyświetlacz
    High contrast TFT
    Objętość dozowania
    10 / 20 / 50 ml
    Pamięć wartości pomiarowych i kalibracji
    50
    Funkcje
    pH/mV measuring input with reference input;
    titration to mV and pH endpoint;
    dynamic and linear titration to equivalence point (EQ), mV and pH;
    dead-stop titration;
    pH-stat titration;
    ideal for non aqueous titration
    Wejście elektrody
    2×4 mm socket
    Przyłącza
    3×USB, 2×RS232
    Wymiary - szer. x gł. x wys.
    153×296×450 mm
    Waga
    3,5 kg
  • SCOI285220170
    285220170
    TitroLine® 7000 with pH electrode and 20 ml exchangeable unit
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 35 900 zł
    35 900 zł
    1 * 1 SZT
       35 900 zł
    Accessories
    Specifications
    Typ
    TitroLine® 7000
    Environmentally Preferable
    Wyświetlacz
    High contrast TFT
    Objętość dozowania
    10 / 20 / 50 ml
    Pamięć wartości pomiarowych i kalibracji
    50
    Funkcje
    pH/mV measuring input with reference input;
    titration to mV and pH endpoint;
    dynamic and linear titration to equivalence point (EQ), mV and pH;
    dead-stop titration;
    pH-stat titration;
    ideal for non aqueous titration
    Wejście elektrody
    2×4 mm socket
    Przyłącza
    3×USB, 2×RS232
    Wymiary - szer. x gł. x wys.
    153×296×450 mm
    Waga
    3,5 kg