Seria MAGIO™ cyrkulatorów z chłodzeniem i grzaniem działa w zakresie temperatur roboczych od -50 do +300 °C i mocy grzewczej do 3 kW. Dzięki mocnej pompie ciśnieniowo-ssącej jednostki MAGIO™ są idealne aby sprostać najtrudniejszym wymaganiom kontroli temperatury w zastosowaniach zewnętrznych. Szeroka gama akcesoriów i doskonała dynamika oznaczają, że cyrkulatory MAGIO™ mogą być modułowo i indywidualnie dostosowywane do złożonych aplikacji.
- Zintegrowany programator umożliwia uruchamianie profili temperatury w czasie
- Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej oznaczają, że jednostki są idealne do wymagających zastosowań zewnętrznych
- Automatyczne wyłączanie w przypadku wysokiej temperatury lub niskiego poziomu cieczy, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń
- Jasny, czytelny wyświetlacz
- Zbiorniki wannowe mają wysokiej jakości izolację termiczną, aby oszczędzać energię i wbudowany kran spustowy
- Wydajna, płynnie regulowana pompa ciśnieniowo-ssąca
Nowoczesny kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT o wysokiej rozdzielczości posiada wielojęzyczny interfejs użytkownika i pokazuje wszystkie ważne informacje na pierwszy rzut oka. Trzy duże, wstępnie zdefiniowane ekrany główne wyraźnie wyświetlają dane i grafikę z różnymi priorytetami aplikacji. Wszystkie funkcje wyświetlacza są łatwe w obsłudze za pomocą opuszka palca.
Nowoczesne interfejsy umożliwiają łatwe zdalne sterowanie i praktyczne zarządzanie danymi, a także umożliwiają integrację ze strukturami procesowymi. Wszystkie jednostki MAGIO™ mają zintegrowane połączenie PT100, interfejs USB, RS232 i Ethernet. Interfejsy analogowe są dostępne jako akcesoria opcjonalne.
Maks. przepływ / maks. ciśnienie:
31 L/min, 0,92 bar (pressure), 0,4 bar (suction)
MS-310F jest dostępny z naturalnym czynnikiem chłodniczym.
Certyfikaty: Classification III according to DIN 12876-1
Klasa ochrony IP wg normy DIN EN 60529: IP 20
Dodatkowe informacje: Supplied with bath cover and two each barbed fitting for tubing 8 and 12 mm inner dia. (pump connections M16×1 male)
Uwaga: Uwaga: wydajność chłodnicza przy +20; 0; -10; -20; -30 i -40 °C