Wybór 36 wag wysokiego poziomu oferujących wysoką dokładność i powtarzalność w połączeniu z łatwą, intuicyjną obsługą i dużym ekranem dotykowym do zastosowań w warunkach laboratoryjnych, przemysłowych i edukacyjnych.
- Bardzo dokładne wyniki (zaawansowana technologia ważenia)
- Szybkie czasy stabilizacji
- Łatwość czyszczenia i wysoka odporność chemiczna
- Panel sterowania o wysokiej rozdzielczości, funkcjonalności ekranu dotykowego i ośmiu opcjach językowych
- Ochrona przed przeładowaniem
- Przyszłościowy interfejs USB typu C
- Ważenie pod ławką
- Transfer danych jako arkusz kalkulacyjny PC, tekst PC i protokoły Ascii
- Sześć wbudowanych aplikacji z wyjściem danych zgodnym z GLP/GMP: ważenie i dozowanie, liczenie, ważenie procentowe, oznaczanie gęstości, przeliczanie jednostek masy i ważenie zwierząt
Te wysokiej jakości wagi posiadają obudowę z politereftalanu butylenu (PBT), która charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną. Jednostka sterująca wykonana jest ze szkła i posiada intuicyjną obsługę oraz duży ekran dotykowy. Szalka ważąca wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wszystkie modele Precision (PBA) posiadają okrągła szklaną osłonę przeciwwiatrową z wygodnym dostępem do szalki. Ta osłona przeciwwiatrowa jest specjalnie powlekana, aby zminimalizować błędy ważenia próbek naładowanych elektrostatycznie. Modele Precision o czytelności 10, 100 lub 1000 mg nie mają osłon przeciwwiatrowych.
Modele z wewnętrzną „kalibracją jednym dotknięciem” są oznaczone literą I w nazwie modelu.
Modele FC są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji.
Certyfikaty: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1.