Drukuj
Formaldehyd 4% roztwór wodny, VOLUSOL, buffered pH 7.2 -7.6
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aldehyd mrówkowy
Stabilizacja: w metanolem 0,5-1,5 %
6368.5000EA 518 PLN
6368.5000
Formaldehyd 4% roztwór wodny, VOLUSOL, buffered pH 7.2 -7.6
Formaldehyd
Formuła: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Formaldehyde) 3.5 --> 4.5 %
pH (20°C) 7.2 --> 7.6
Methanol 0.5 --> 1.5 %