Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:253440-88-9
:
Wzór:C₈H₇Cl₂NO₂
Numer MDL:MFCD14698221
:220.053 g/mol
Temperatura wrzenia:94 °C (0.5 mm Hg)
:GHS07
Temperatura przechowywania:Ambient
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: OR40369-1GLocal Article Number: APOSOR40369-1G
- Supplier Article Number: OR40369-5GLocal Article Number: APOSOR40369-5G