2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:159870-95-8
:
Wzór:C₆H₃ClN₂O
Numer MDL:MFCD18802457
:154.554 g/mol
:GHS07
Temperatura przechowywania:Freezer
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: OR916520-250MGLocal Article Number: APOSOR916520-250MG
- Supplier Article Number: OR916520-1GLocal Article Number: APOSOR916520-1G