Order Entry
1,4-Diisopropoxybenzene 95% | 1,4-Diisopropoxybenzene
1,4-Diisopropoxybenzene 95%
Dostawca:  Apollo Scientific
Certyfikaty
1,4-Diisopropoxybenzene 95%
Dostawca:  Apollo Scientific
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pack type
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • APOSOR949969-1G
    OR949969-1G
    Bottle
    1 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 1 600 zł
    1 600 zł
    1 * 1 g
       1 600 zł
    Supplier Article Number: OR949969-1G
    Local Article Number: APOSOR949969-1G
  • APOSOR949969-5G
    OR949969-5G
    Bottle
    5 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 4 820 zł
    4 820 zł
    1 * 5 g
       4 820 zł
    Supplier Article Number: OR949969-5G
    Local Article Number: APOSOR949969-5G