Order Entry
2-Methoxypyridin-3-ol 95%
2-Methoxypyridin-3-ol 95%
Dostawca:  Apollo Scientific
Certyfikaty
2-Methoxypyridin-3-ol 95%
Dostawca:  Apollo Scientific
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pack type
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • APOSOR957423-1G
    OR957423-1G
    Bottle
    1 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 122 zł
    122 zł
    1 * 1 g
       122 zł
    Supplier Article Number: OR957423-1G
    Local Article Number: APOSOR957423-1G
  • APOSOR957423-5G
    OR957423-5G
    Bottle
    5 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 344 zł
    344 zł
    1 * 5 g
       344 zł
    Supplier Article Number: OR957423-5G
    Local Article Number: APOSOR957423-5G