Order Entry
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Dostawca:  Apollo Scientific
Certyfikaty
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Dostawca:  Apollo Scientific
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pack type
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • APOSPC0004-5G
    PC0004-5G
    Bottle
    5 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 708 zł
    708 zł
    1 * 5 g
       708 zł
    Supplier Article Number: PC0004-5G
    Local Article Number: APOSPC0004-5G
  • APOSPC0004-10G
    PC0004-10G
    Bottle
    10 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 1 300 zł
    1 300 zł
    1 * 10 g
       1 300 zł
    Supplier Article Number: PC0004-10G
    Local Article Number: APOSPC0004-10G