Poland
Złóż zamówienie
1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene | 1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
Drażniący
1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
Dostawca:  Apollo Scientific
Certyfikaty
Drażniący
1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
Dostawca:  Apollo Scientific
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Rodzaj opakowania
    Ilość
    Dostępność
    Cena
  • APOSPC7047-1G
    PC7047-1G
    Bottle
    1 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 1 570 zł
    1 570 zł
    1 * 1 g
       1 570 zł
    Supplier Article Number: PC7047-1G
    Local Article Number: APOSPC7047-1G
  • APOSPC7047-5G
    PC7047-5G
    Bottle
    5 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 6 210 zł
    6 210 zł
    1 * 5 g
       6 210 zł
    Supplier Article Number: PC7047-5G
    Local Article Number: APOSPC7047-5G