1-(Perfluorohexyl)octane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:133331-77-8
:
Wzór:C₁₄H₁₇F₁₃
Numer MDL:MFCD07784188
:432.264 g/mol
Punkt zapalny:100 °C
:GHS07
Temperatura przechowywania:Ambient
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: PC7927-1GLocal Article Number: APOSPC7927-1G
- Supplier Article Number: PC7927-5GLocal Article Number: APOSPC7927-5G
- Supplier Article Number: PC7927-25GLocal Article Number: APOSPC7927-25G