Order Entry
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Dostawca:  Apollo Scientific
Certyfikaty
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Dostawca:  Apollo Scientific
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pack type
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • APOSPC909146-5G
    PC909146-5G
    Bottle
    5 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 1 680 zł
    1 680 zł
    1 * 5 g
       1 680 zł
    Supplier Article Number: PC909146-5G
    Local Article Number: APOSPC909146-5G
  • APOSPC909146-25G
    PC909146-25G
    Bottle
    25 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 5 860 zł
    5 860 zł
    1 * 25 g
       5 860 zł
    Supplier Article Number: PC909146-25G
    Local Article Number: APOSPC909146-25G