Drukuj
agaroza low EEO type D1, Molecular Biology Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
APOSBIA1177-1KGEA 2150 PLN
APOSBIA1177-1KG APOSBIA1177-100G APOSBIA1177-500G
agaroza low EEO type D1, Molecular Biology Grade
agaroza
  • Gel Strength at 1% min. 1200g/cm2 and at 1.5% min. 2400g/cm2
  • Gelling temp. 36±1.5°C
  • Melting temp. 88±1.5°C
  • Moisture <7%
  • Ash <0.4%
  • EEO 0.05-0.13
  • Sulphate <0.14%
  • Clarity (np) <40
  • DNAse/RNAse activity not detected
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081294
Numer CAS: 9012-36-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-731-8