Przejdź do Nagłówek
Przejdź do Główna treść
Przejdź do Stopka
Zaawansowany
Zaawansowany
SDS
Certyfikaty
Dane producenta
Login
/
Register
Poland
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Wprowadź zamówienie
Status zamówienia
Twoje konto
Koszyk
0
0 zł
Order Entry
Strona główna
6-Mercaptopurine monohydrate
6-Mercaptopurine monohydrate
6-Mercaptopurine monohydrate | 6-Mercaptopurine monohydrate
6-Mercaptopurine monohydrate
:
Apollo Scientific
6-Mercaptopurine monohydrate
:
Apollo Scientific
:
6112-76-1
:
50-44-2
:
C₅H₄N₄S·H₂O
:
MFCD03854445
:
170.19 g/mol (152.17 anhy)
:
315 °C (dec.)
:
200-037-4
:
GHS07
:
GHS08
:
Refrigerator
Pack type
Pk
APOSBIM0129-5G
BIM0129-5G
Bottle
5 g
1 * 5 g
1 * 5 g - 110 zł
110 zł
-
+
1 * 5 g
110 zł
-
+
: BIM0129-5G
: APOSBIM0129-5G
APOSBIM0129-25G
BIM0129-25G
Bottle
25 g
1 * 25 g
1 * 25 g - 232 zł
232 zł
-
+
1 * 25 g
232 zł
-
+
: BIM0129-25G
: APOSBIM0129-25G