Order Entry
Tween® 80 (Polysorbate)
  APOSBIT0501-1L
 :  
Tween® 80 (Polysorbate)
  APOSBIT0501-1L
 :  
276 zł
  1 * 1 L
  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :100 °C
 :–25 °C
 :1.064 g/cm³ (25 °C)
 :>113 °C
 :Ambient
 :500-019-9
 :GHS07
 :9005-65-6
 :MFCD00082107