Drukuj
Wodorotlenek potasu 99.995%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
APOSIN2917-100GEA 1280 PLN
APOSIN2917-100G
Wodorotlenek potasu 99.995%
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320…1324 °C
Temp. topnienia: 360…361 °C
Gęstość: 2,044 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8,II