Drukuj
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
APOSOR10991-25GEA 73.1 PLN
APOSOR10991-25G APOSOR10991-100G APOSOR10991-500G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formuła: C₉H₁₉BO₃
MW: 186,06 g/mol
Temp. Wrzenia: 73 °C/15mmHg
Gęstość: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192241
Numer CAS: 61676-62-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III