Drukuj
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
APOSOR13363-5GEA 60.5 PLN
APOSOR13363-5G APOSOR13363-25G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formuła: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16
Temp. topnienia: 104…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005238
Numer CAS: 6994-25-8
Numer WE (dawny EINECS): 230-262-3
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III