Drukuj
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
APOSOR1363-250MGEA 241 PLN
APOSOR1363-250MG APOSOR1363-1G
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine 97%
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine
Formuła: C₁₂H₁₉N₃
MW: 205,31 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04970994
Numer CAS: 655256-68-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,III