Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Zaawansowany
Zaawansowany
SDS
Certyfikaty
Dane producenta
Login
/
Register
Poland
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
0
0 zł
Order Entry
Home
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
:
Apollo Scientific
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
Dostawca:
Apollo Scientific
Informacje o tym produkcie
:
23876-15-5
:
:
C₉H₉NO₄
:
MFCD07782132
:
132…136 °C
:
195.17 g/mol
:
GHS07
:
Refrigerator
Pack type
Pk
APOSOR2005-25G
OR2005-25G
Bottle
25 g
1 * 25 g
1 * 25 g - 174 zł
174 zł
-
+
1 * 25 g
174 zł
-
+
: OR2005-25G
: APOSOR2005-25G
APOSOR2005-100G
OR2005-100G
Bottle
100 g
1 * 100 g
1 * 100 g - 551 zł
551 zł
-
+
1 * 100 g
551 zł
-
+
: OR2005-100G
: APOSOR2005-100G