Poland
Złóż zamówienie
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Żrący
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Dostawca:  Apollo Scientific
Certyfikaty
Żrący
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Dostawca:  Apollo Scientific
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Rodzaj opakowania
    Ilość
    Dostępność
    Cena
  • APOSOR23105-1G
    OR23105-1G
    Bottle
    1 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 545 zł
    545 zł
    1 * 1 g
       545 zł
    Supplier Article Number: OR23105-1G
    Local Article Number: APOSOR23105-1G
  • APOSOR23105-5G
    OR23105-5G
    Bottle
    5 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 1 830 zł
    1 830 zł
    1 * 5 g
       1 830 zł
    Supplier Article Number: OR23105-5G
    Local Article Number: APOSOR23105-5G