N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:71989-26-9
:
Wzór:C₂₆H₃₂N₂O₆
Numer MDL:MFCD00037138
:468.55 g/mol
Temperatura topnienia:129…135 °C
:GHS07
Temperatura przechowywania:Refrigerator
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: OR350184-25GLocal Article Number: APOSOR350184-25G
- Supplier Article Number: OR350184-100GLocal Article Number: APOSOR350184-100G
- Supplier Article Number: OR350184-500GLocal Article Number: APOSOR350184-500G