Drukuj
4-Methyl-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
APOSOR480607-25GEA 115 PLN
APOSOR480607-25G APOSOR480607-100G APOSOR480607-500G
4-Methyl-1H-pyrazole 98%
4-Methyl-1H-pyrazole
Formuła: C₄H₆N₂
MW: 82,11
Temp. Wrzenia: 99…100 °C/6mmHg
Gęstość: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005245
Numer CAS: 7554-65-6
Jednostka: 1760
ADR: 8,III