Drukuj
1,4-Dioksan 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Dioksan
APOSOR61424-1LEA 190 PLN
APOSOR61424-1L APOSOR61424-2.5L
1,4-Dioksan 99%
1,4-Dioksan
Formuła: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100…102 °C
Temp. topnienia: 44540 °C
Gęstość: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006571
Numer CAS: 123-91-1
Jednostka: 1165
ADR: 3,II