Order Entry
Methyl-3-bromo-5-hydroxybenzoate 98%
Drażniący
Methyl-3-bromo-5-hydroxybenzoate 98%
Dostawca:  Apollo Scientific
Certyfikaty
Drażniący
Methyl-3-bromo-5-hydroxybenzoate 98%
Dostawca:  Apollo Scientific
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pack type
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • APOSOR907586-1G
    OR907586-1G
    Bottle
    1 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 122 zł
    122 zł
    1 * 1 g
       122 zł
    Supplier Article Number: OR907586-1G
    Local Article Number: APOSOR907586-1G
  • APOSOR907586-5G
    OR907586-5G
    Bottle
    5 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 151 zł
    151 zł
    1 * 5 g
       151 zł
    Supplier Article Number: OR907586-5G
    Local Article Number: APOSOR907586-5G