Order Entry
2-(Chloromethyl)-1,3-dioxolane 98%
2-(Chloromethyl)-1,3-dioxolane 98%
Dostawca:  Apollo Scientific
Certyfikaty
2-(Chloromethyl)-1,3-dioxolane 98%
Dostawca:  Apollo Scientific
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pack type
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • APOSOR928993-25G
    OR928993-25G
    Bottle
    25 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Supplier Article Number: OR928993-25G
    Local Article Number: APOSOR928993-25G
  • APOSOR928993-100G
    OR928993-100G
    Bottle
    100 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Supplier Article Number: OR928993-100G
    Local Article Number: APOSOR928993-100G