3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:15893-42-2
:
Wzór:C₁₀H₁₁ClO₂
Numer MDL:MFCD02258671
:198.65 g/mol
Temperatura przechowywania:Ambient
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: OR937079-1GLocal Article Number: APOSOR937079-1G
- Supplier Article Number: OR937079-5GLocal Article Number: APOSOR937079-5G