2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:28177-79-9
:
Wzór:C₇H₄N₂O₃
Numer MDL:MFCD00234257
:164.1200 g/mol
Temperatura przechowywania:Ambient
UN:3439
ADR:6.1,III
:GHS06
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: OR940693-1GLocal Article Number: APOSOR940693-1G
- Supplier Article Number: OR940693-5GLocal Article Number: APOSOR940693-5G