Poland
Złóż zamówienie
trans-4-Methylcyclohexyl isocyanate 97%
Supplier:  Apollo Scientific
Certificates
trans-4-Methylcyclohexyl isocyanate 97%
Product Information
  • Catalog #
    Supplier #
    Rodzaj opakowania
    Ilość
    Availability
    Price
  • APOSOR951159-25G
    OR951159-25G
    Bottle
    25 g
    Log in for availability
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 179 zł
    179 zł
    1 * 25 g
       179 zł
     : OR951159-25G
     : APOSOR951159-25G
  • APOSOR951159-100G
    OR951159-100G
    Bottle
    100 g
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 544 zł
    544 zł
    1 * 100 g
       544 zł
     : OR951159-100G
     : APOSOR951159-100G