Przejdź do Nagłówek
Przejdź do Główna treść
Przejdź do Stopka
Zaawansowany
Zaawansowany
SDS
Certyfikaty
Dane producenta
Login
/
Register
Poland
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Wprowadź zamówienie
Status zamówienia
Twoje konto
Koszyk
0
0 zł
Order Entry
Strona główna
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95% | 2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
:
Apollo Scientific
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
:
Apollo Scientific
:
166328-16-1
:
:
C₇H₈BFO₂
:
MFCD03428512
:
153.9466 g/mol
:
77…82 °C
:
GHS07
:
Ambient
Pack type
Pk
APOSPC4606-5G
PC4606-5G
Bottle
5 g
1 * 5 g
1 * 5 g - 110 zł
110 zł
-
+
1 * 5 g
110 zł
-
+
: PC4606-5G
: APOSPC4606-5G
APOSPC4606-25G
PC4606-25G
Bottle
25 g
1 * 25 g
1 * 25 g - 298 zł
298 zł
-
+
1 * 25 g
298 zł
-
+
: PC4606-25G
: APOSPC4606-25G
APOSPC4606-100G
PC4606-100G
Bottle
100 g
1 * 100 g
1 * 100 g - 1 150 zł
1 150 zł
-
+
1 * 100 g
1 150 zł
-
+
: PC4606-100G
: APOSPC4606-100G