3,4-Difluoro-o-toluic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:157652-31-8
:
Wzór:C₈H₆F₂O₂
Numer MDL:MFCD07777153
:172.13 g/mol
Temperatura topnienia:152…156 °C
:GHS07
Temperatura przechowywania:Ambient
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: PC48321-5GLocal Article Number: APOSPC48321-5G
- Supplier Article Number: PC48321-25GLocal Article Number: APOSPC48321-25G