Drukuj
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
APOSPC7783-5GEA 73.1 PLN
APOSPC7783-5G APOSPC7783-100G APOSPC7783-1G APOSPC7783-25G
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline
Formuła: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 197,99 g/mol
Temp. topnienia: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044104
Numer CAS: 83121-15-7