3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:20566-80-7
:
Wzór:C₈H₃F₃N₂O₂
Numer MDL:MFCD03412207
:216.1200 g/mol
Temperatura przechowywania:Ambient
UN:2811
ADR:6.1,III
:GHS06
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: PC9255-1GLocal Article Number: APOSPC9255-1G
- Supplier Article Number: PC9255-5GLocal Article Number: APOSPC9255-5G
- Supplier Article Number: PC9255-25GLocal Article Number: APOSPC9255-25G