Drukuj
Decontaminant, DNA-ExitusPlus™ Solution
Dostawca: Apollo
APOSBIA7089-500MLEA 421 PLN
APOSBIA7089-500ML
Decontaminant, DNA-ExitusPlus™ Solution
Środki czystości Środki odkażające
Decontamination solution for the removal of DNA and RNA contaminations from surfaces.
Informacje dodatkowe: Supplied as spray bottles.
Uwaga: Store at ambient temperatures.