Etylenodiamina ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Etano-1,2-diamina
, 1,2-Diaminoetan
88382.460EA
4470
PLN
88382.460
88382.180
88382.290
88382.320
88382.410
Etylenodiamina ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Etylenodiamina
Formuła:
C₂H₈N₂ MW: 60,1 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00008204 Numer CAS: 107-15-3 Jednostka: 1604 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) | ≥ 99.0% |
Appearance | Clear liquid |
Colouration | ≤ 15 APHA |
Water | ≤ 0.5% |